1.18751
COD Test, photometric
photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Plage de mesure
0-150 mg/L (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with photometers from other manufacturers
Méthode de détection
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
Température de stockage
15-25°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3