Key Documents
1.18306
Supelco
Acide heptane-1-sulfonique, sel de sodium
for ion pair chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
Acide heptane-1-sulfonique, sel de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
245-210-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
391 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le sel sodique de l'acide heptane-1-sulfoniqueest couramment utilisé comme réactif d'appariement d'ions en chromatographie liquide en phase inverse(RPLC) pour améliorer la séparation et la rétention desanalytes.
Application
Le sel sodique de l'acide heptane-1-sulfonique peut être utilisé comme constituant de phase mobile dans les méthodes de chromatographie liquide à haute performance, pour déterminer les vitamines hydrosolubles.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Development and validation of eco-friendly liquid chromatographic and spectrophotometric methods for simultaneous determination of coformulated drugs: phenylephrine hydrochloride and prednisolone acetate
Mostafa NM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(6), 1761-1770 (2017)