52865
1-Hexanesulfonate de sodium monohydrate
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-hexanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Amidoalkyl naphthols by three-component reaction of β-naphthol, aldehydes, and urea.
- Aminophosphonates by the reaction of aldehydes/ketones with amines.
It can also be used as a reactant to prepare polynuclear oxidobismuth sulfonates by reacting with sodium 2-methyl-2-propensulfonate and tetra-μ3-hydroxyhexakis(nitrato-κO)tetra-μ3-oxohexabismuth in DMSO.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable