Key Documents
1.16957
Supelco
Check Set
for use with RQFLEX® 10, RQFLEX® 10 plus
About This Item
Code UNSPSC :
41115316
Nomenclature NACRES :
NB.35
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
RQcheck RQflex® 10, RQflex® plus Reflectoquant®
We offer you useful accessories. The check set can be used for RQflex® 10 and the RQflex® 10 plus reflectometer. The set contains a grey check strip and two barcode strips.
Liaison
Replaces: 1.16957.0007
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1