1.15118
2-Methoxyethanol
for amino acid analysis
Synonyme(s) :
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.17 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
548 °F
Limite d'explosivité
24.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosité cinématique
1.6 cSt(20 °C)
pb
124-125 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Température de transition
flash point 37 °C
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup