Key Documents
1.13905
Millipore
Silice
for liquid chromatography
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
40-63 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Caractéristiques et avantages
LiChroprep® Si 60 (40-63 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Conditionnement
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
Specific surface area (BET): 460 - 580 m²/g
Pore volume: 0.70 - 0.90 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Informations légales
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable