1.09362
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChroPrep®
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
40-63 μm
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Pressure: ≤ 10 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable