Principaux documents
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
Synonyme(s) :
Florisil® (0.150-0.250 mm)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
215-681-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable