288705
Florisil® Inorganic Sorbent
<200 mesh, fine powder
Synonyme(s) :
Silicate de magnésium, Silicate de magnésium activé
About This Item
Produits recommandés
product name
Florisil®, <200 mesh, fine powder
Qualité
standard
Niveau de qualité
Forme
fine powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
289 m2/g
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Groupe de la matrice active
magnesium silicate hydrate
Taille des particules
<200 mesh
<74 μm
Dimension de pores
60 Å mean pore size
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable