Principaux documents
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
Synonyme(s) :
Titanium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
Numéro de classement CE :
231-142-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
Pf
1670 °C
Densité
4.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1260 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable