Merck
1.12277
Nickel
powder 99+
Synonyme(s) :
Nickel
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12141729
EC Index Number:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
potency
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1453 °C
density
8.90 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1600‑2600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Analysis Note
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c