Principaux documents
1.10084
Supelco
Test de détection de l′acide peracétique
greener alternative
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer l'acide peracétique
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
peracetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
5-50 mg/L (peracetic acid)
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l (acide peracétique), MQuant®
L'acide peracétique est un désinfectant courant. Les bandelettes de test de détection de l'acide peracétique MQuant® permettent de vérifier, même en présence de peroxyde d'hydrogène, l'absence de résidus d'acide peracétique après des cycles de rinçage. L'acide peracétique réagit avec une amine aromatique pour former un colorant bleu. La concentration en acide peracétique est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en acide peracétique ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test Reflectoquant®.
Liaison
Remplace : 10084-1, 10084
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Contenu apparenté
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
Afficher tout