Principaux documents
1.08694
SAFC
Deviron® 13-S9
Detergent, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3(CH2)nCH(CH2)mCH3O(CH2CH2O)xH
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Detergents, such as non-ionic surfactants, are used in biomanufacturing processes for a variety of applications including viral inactivation and cell lysis. Detergent-mediated viral inactivation is widely used in multiple biotherapeutic production processes to ensure meeting regulatory requirements for viral safety.
Our SAFC portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
REACH compliantdetergent used in viral inactivation or cell lysis.
Conditionnement
1.08694.1000 / 1L / Glass bottle
1.08694.2500 / 2.5L / Glass bottle
1.08694.9025 / 25L / PE container
Informations légales
DEVIRON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
469.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
243 °C - open cup
Articles
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Afficher tout
Contenu apparenté
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.