Principaux documents
1.08337
Millipore
D-(+)-Glucose
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724615
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-075-1
Nomenclature NACRES :
NA.79
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
150-152 °C (lit.)
Solubilité
470 g/L
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Description générale
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Application
D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molar mass 180.16 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (calc. on anhydrous substance)97.5 - 102.0 %Identity (specific rotation)passes testIdentity (HPLC)passes testIdentity (water)passes testAppearance of solutionpasses testConductivity≤ 20 µS/cmRelated substances (sum of impurities A and B)≤ 0.4 %Related substances (impurity C)≤ 0.2 %Related substances (impurity D)≤ 0.15 %Related substances (unspecified impurities)≤ 0.10 %Related substances (Sum of all impurities)≤ 0.5 %Dextrinpasses testSoluble starch, sulfite≤ 15 ppmResidual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing processWater (according to Karl Fischer)≤ 1.0 %Corresponds to Reag. Ph.Eur.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable