Key Documents
1.07293
Supelco
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
Synonyme(s) :
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-452-3
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
107-109 °C
Solubilité
56 g/L
Masse volumique apparente
430 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Clé InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable