Principaux documents
1.07229
Millipore
Proteose Peptone for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Proteose peptone
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
293-426-3
Nomenclature NACRES :
NA.74
Nom du produit
Proteose peptone, suitable for microbiology
Source biologique
animal
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
250 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 11.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable