Key Documents
1.06727
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NiO4S · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-104-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-101.0% (complexometric)
Forme
crystals
Puissance
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
650 g/L
Densité
2.07 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.03 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable