Key Documents
1.06652
SAFC
Sulfite de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 221
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfite de sodium
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E221
Numéro de classement CE :
231-821-4
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>500 °C (decomposition)
Solubilité
220 g/L
Densité
2.63 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés réductrices et antiseptiques, le sulfite de sodium a de multiples applications pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Il est couramment utilisé comme agent conservateur et antioxydant, notamment pour les applications liquides et semi-solides. Dans l'industrie agroalimentaire, il permet que les aliments se conservent et gardent un aspect frais.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la règlementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produits biocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommation et des biocides (K-BPR) en Corée et autres réglementations.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable