Principaux documents
QC1541
Supelco
Sulfite in Water
certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 20 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-078
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable