Key Documents
1.06023
Millipore
TAE buffer
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
Densité
1.016 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Remarque sur l'analyse
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable