Principaux documents
1.05875
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂] for elemental analysis
Synonyme(s) :
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.21 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-108-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
solid
Solubilité:
500 g/L
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
500 g/L
Densité
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
Masse volumique apparente
600‑800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 83 %
Free alkali (as magnesium oxide): ≤ 0.05 %
Free acid (as perchloric acid): ≤ 0.05 %
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable