1.04445
Benzonase® Salt Tolerant Endonuclease
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
pharma/biopharma processes
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Conditionnement
- 80,000 Units
- 400,000 Units
- 4,000,000 Units + 40, 000 Units tailgate sample
Informations légales
Enzyme
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.