Principaux documents
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Fe · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-843-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥98.0% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
1600 g/L
Densité
1.93 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Replaces: FX0250; FX0250-2
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash