Key Documents
1.03795
SAFC
Nutriments Cellvento® 4CHO COMP
chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Niveau de qualité
Description
shipped with cooling packs
Gamme de produits
Cellvento®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu Cellvento® 4CHO de culture cellulaire chimiquement défini est spécialement conçu pour la croissance de cellules CHO (issues d'ovaires de hamster de Chine) et l'expression d'anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Le milieu est formulé sans ingrédient d'origine animale, est chimiquement défini et ne contient aucun hydrolysat ni constituant de composition inconnue. Le milieu Cellvento® 4CHO a été formulé sans L-glutamine.
Application
Le milieu Cellvento® 4CHO s'utilise comme milieu d'amplification et milieu de production dans les applications en mode "fed-batch". Il est recommandé de l'associer au complément nutritif Cellvento® 4Feed, dans les procédés chromatographie. Dépourvu d'hypoxanthine et de thymidine, ce milieu présente un large éventail d'utilisations, également sur les cellules transfectées déficientes en dihydrofolate réductase (DHFR). La formule nutritive est dépourvue de glucose pour pouvoir ajuster finement la concentration de glucose au cours des procédés en mode "fed-batch", ce qui permet de minimiser la production de lactate. La formule nutritive contient des sources de cystéine et de tyrosine et ne doit pas être complétée par une formule nutritive basique supplémentaire. Ce produit est destiné à la recherche ou à la fabrication de nouvelles substances, mais n'est pas destiné à être utilisé chez l'homme ou pour des applications thérapeutiques
Quantité
Produit formulé pour contenir 23,7 grammes de poudre par litre de milieu.
Informations légales
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
This case study walks through optimizing feed and media for upstream bioprocessing and how it translates to large-scale bioreactors.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Afficher tout
Contenu apparenté
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.