Key Documents
1.03592
Sigma-Aldrich
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro Beilstein :
1237248
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
218-617-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.95 atom % D
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.01% Water (HO) (NMR)
≤0.02% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
≤0.03% Tetramethylsilane (NMR)
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
20.2 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Application
Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 2206-27-1, molar mass 84.17 g/mol.
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, HO + DO: ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water - NMR, HO: ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): ≤ 0.03 %
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1