Key Documents
1.03170
Supelco
Eriochrome black T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H12N3NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-250-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Eriochrome black T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
powder
Puissance
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
≤7% loss on drying, 110°C
Couleur
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
Clé InChI
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Liaison
Replaces: EX0100-5; EX0100
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts
Clarity of solution: passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance): 400 - 510
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph Eur): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable