Key Documents
1.02780
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
Synonyme(s) :
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-847-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥98.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
147 °C
Solubilité
317 g/L
Densité
2.284 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.5%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
very fine crystals EMPLURA®
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable