Key Documents
1.02186
Supelco
Charcoal activated
for analysis
Synonyme(s) :
Charcoal activated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Code UNSPSC :
11101522
Numéro de classement CE :
231-153-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
solid
Superficie
800-1500 m2/g
Impuretés
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
Résidus de calcination
≤1% (600 °C)
Perte
≤ 10% loss on drying
Taille des particules
<100 μm (~90%)
Pf
3550 °C
Masse volumique apparente
150‑440 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Traces de cations
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: conforms
Substances soluble in nitric acid: ≤ 1 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Sulphate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 300 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 1 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Particle size (< 100 µm): about 90 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable