The total surface area for this product may exceed 1500 m²/g.
29238
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Synonyme(s) :
Charcoal activated Norit®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
Forme
rod
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Norit® RBAA-3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
LPLC: suitable
Diamètre
~3 mm
Perte
17-26% loss on drying
Matrice
Carbon
Groupe de la matrice active
carbon
Capacité
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the surface area of this activated carbon?