Key Documents
1.02110
SAFC
Hydroxyde de calcium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 526
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydroxyde de calcium
About This Item
Formule linéaire :
Ca(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro E:
E526
Numéro de classement CE :
215-137-3
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
550 °C (decomposition)
Densité
2.24 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydroxyde de calcium est utilisé comme régulateur de pH dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il est également employé comme additif dans les aliments et les boissons.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable