Principaux documents
1.01748
Supelco
Barium sulfate
for white standard DIN 5033
Synonyme(s) :
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-784-4
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Puissance
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
Pf
1380 °C
Solubilité
<0.01 g/L
Densité
4.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Barium sulfate for use as a white standard in the calibration of colorimeters. For instance, when analyzing the color of the soil to estimate its mineral content.
Caractéristiques et avantages
Certificate of Analysis (CoA) includes spectral density reflection factor and standard color values.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Soil color analysis for statistically estimating total carbon, total nitrogen and active iron contents in Japanese agricultural soils
Moritsuka, N et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 60, 475-485 (2014)