Key Documents
1.01514
Supelco
Hydrochloric acid
30%, Ultrapur
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide chlorhydrique solution, 30% Ultrapur
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Pression de vapeur
21.8 hPa ( 20 °C)
Pureté
30%
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
Point d'ébullition
85 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug.: This study investigates the use of expired Ampicillin as a corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solutions, showcasing an innovative approach to repurposing pharmaceutical waste (Alamry et al., 2023).
  • Determination of Carcinogenic Primary Aromatic Amines Contained as Impurities in Synthetic Organic Colorants.: This research presents a method for detecting carcinogenic primary aromatic amines in synthetic organic colorants using hydrochloric acid solutions for sample preparation, contributing to enhanced safety in consumer products (Kawakami et al., 2022).
  • Determination of Amino Acid Composition of Ganirelix Acetate in an Injectable Formulation by Pre-column Derivatization with 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate.: This study describes the determination of amino acids in Ganirelix Acetate formulations using hydrochloric acid solutions, providing a detailed analytical method for pharmaceutical applications (Ummiti and Kumar, 2020).
  • In-process prepared deep eutectic solvent based homogeneous liquid-liquid microextraction for the determination of irgaphos 168 and irganox 1010 in polypropylene packed drinks.: The research focuses on using hydrochloric acid solutions in the extraction process for determining antioxidants in drinks, enhancing food safety and quality control methods (Naebi et al., 2020).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenu apparenté
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
Afficher tout