Key Documents
1.01253
SAFC
Amidon
soluble extra pure
Synonyme(s) :
Amidon
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
232-686-4
Niveau de qualité
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
L'amidon soluble extra pur peut être utilisé dans les procédés pharmaceutiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable