Accéder au contenu
1.01252
Amidon
soluble GR for analysis ISO
Synonyme(s) :
Amidon, Amylum, fécule de pomme de terre pour la détermination de la diastase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-686-4
NACRES:
NA.79
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
reag. ISO
Quality Segment
form
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Glucide
L'amidon est généralement composé de deux types de molécules : l'amylose et l'amylopectine. L'amidon et les amidons modifiés sont d′importants excipients. Ils servent de liants/charges.
Application
Starch has been used:
  • as a component in modified Columbia agar (MCA) to culture and isolate bacterial colonies
  • in validation studies for determining molar substitution of hydroxyethylstarches (HES) by 1H nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy
  • as a substrate in anaerobic batch experiments to study the effect of carbohydrates on protein hydrolysis
Analysis Note
Apparence (couleur) : blanc
Apparence (description) : poudre fine
pH (2 %, eau) : 6,0 - 7,5
Sensibilité : test réussi
Matières réductrices (sous forme de maltose) : max. 0,7
Cendres sulfatées : max. 0,4
Perte au séchage (105 °C, 2 h) : max. 10
Utilisable comme substrat d′enzyme (pour les amylases) : test réussi
Réactif ISO
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c