Principaux documents
1.01063
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Aluminium nitrate nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Al(NO3)3 · 9 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-751-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.5% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
73 °C
Solubilité
41.9 g/L
Densité
1.72 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: This application highlights the use of arsenic tests in developing sensitive chemosensors that are crucial for monitoring arsenic levels in various environments, ensuring public health and safety (Dhanasekaran K et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash