Merck
1.00403
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
MoO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Form:
solid
Solubility:
0.49 g/L
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
solid
potency
2689 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c