Principaux documents
1.00219
Supelco
Amidosulfuric acid
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
226-218-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥98.5% (acidimetric)
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.05%
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
Pf
205 °C (decomposition)
Solubilité
water: 213 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.5 %
Residue on ignition: ≤ 0.05 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable