Merck
1.00002
Phosphate de tri-n-butyle
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Phosphate de tributyle, TBP, TBPA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3(CH2)3O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.31
EC Index Number:
204-800-2
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le tri-n-butylphosphate est très utilisé comme solvant, en combinaison avec le Triton® X100 ou le Tween®, dans le traitement par solvant/détergent pour l'inactivation virale, en particulier pour les médicaments dérivés du plasma.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le tri-n-butylphosphate Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate de tri-n-butyle
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
100002902604027269080471
100002050004027269080457
100002250004027269080464