Key Documents
09-881
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cortactine acétylée
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Amplaxin, Oncogene EMS1, Src substrate cortactin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Drosophila (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (not specified)
Informations sur le gène
human ... CTTN(2017)
Description générale
La cortactine est une protéine du cytosquelette qui permet l'assemblage de l'actine corticale. La cortactine est largement exprimée dans la plupart des cellules adhérentes et est un substrat prédominant de la protéine-tyrosine kinase Src in vivo et in vitro. La séquence protéique de la cortactine contient plusieurs répétitions en tandem amino-terminales d'une unique séquence de 37 acides aminés, qui s'associe à l'actine et à un domaine d'homologie Src 3 au niveau de l'extrémité carboxy-terminale.
Des travaux de recherche récents montrent que la cortactine est acétylée in vivo et est désacétylée par l'HDAC6 (Histone désacétylase 6). L'HDAC6 est une désacétylase spécifique de la tubuline. Elle régule le mouvement des cellules dépendant des microtubules. Des études récentes ont démontré que l'HDAC6 se lie à la cortactine et altère la capacité de la cortactine à se lier à l'actine-F en modulant un “patch de charge” dans sa région de répétition. Les conclusions suggèrent qu'en plus de son rôle dans le cadre de la mobilité cellulaire dépendant des microtubules, l'HDAC6 influence la mobilité cellulaire dépendant de l'actine en modifiant l'état d'acétylation de la cortactine, qui, à son tour, modifie l'activité de liaison de la cortactine avec l'actine-F. Le niveau d'acétylation de la cortactine pourrait être corrélé aux métastases tumorales et la cortactine acétylée pourrait être considérée comme un potentiel marqueur de métastases.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la cortactine humaine acétylée.
Immunogène
Motif de séquence consensus des sites d'acétylation de la cortactine.
Épitope : inconnu
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-cortactine acétylée a été validée en western blotting et en immunohistochimie pour la détection de la cortactine acétylée.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur un immunocomplexe HeLa-Anti-Cortactine traité à la TSA/Nicotinamide.
Analyse par western blotting : une solution de 2,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la cortactine dans 10 µl d'immunocomplexe HeLa-Anti-Cortactine traité à la TSA/Nicotinamide.
Description de la cible
env. 85 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) contenant 0,05 % d'azoture de sodium
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Immunocomplexe HeLa-Anti-Cortactine traité à la TSA/nicotinamide
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhongying Mo et al.
Nature communications, 9(1), 1007-1007 (2018-03-10)
Dominant mutations in glycyl-tRNA synthetase (GlyRS) cause a subtype of Charcot-Marie-Tooth neuropathy (CMT2D). Although previous studies have shown that GlyRS mutants aberrantly interact with Nrp1, giving insight into the disease's specific effects on motor neurons, these cannot explain length-dependent axonal
Pedro Guedes-Dias et al.
Biochimica et biophysica acta, 1852(11), 2484-2493 (2015-08-25)
Striatal neurons are vulnerable to Huntington's disease (HD). Decreased levels of acetylated alpha-tubulin and impaired mitochondrial dynamics, such as reduced motility and excessive fission, are associated with HD; however, it remains unclear whether and how these factors might contribute to
Vugar Azizov et al.
iScience, 26(7), 107230-107230 (2023-07-24)
Alcohol is among the most widely consumed dietary substances. Excessive alcohol consumption damages the liver, heart, and brain. Alcohol also has strong immunoregulatory properties. Here, we report how alcohol impairs T cell function via acetylation of cortactin, a protein that binds
Eugenia Meiler et al.
PloS one, 7(3), e33662-e33662 (2012-04-06)
Cortactin is a classical Src kinase substrate that participates in actin cytoskeletal dynamics by activating the Arp2/3 complex and interacting with other regulatory proteins, including FAK. Cortactin has various domains that may contribute to the assembly of different protein platforms
Joana Margarida Silva et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1411-1427 (2018-11-18)
Imbalance of neuronal proteostasis associated with misfolding and aggregation of Tau protein is a common neurodegenerative feature in Alzheimer's disease (AD) and other Tauopathies. Consistent with suggestions that lifetime stress may be an important AD precipitating factor, we previously reported