Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
09-268
Sigma-Aldrich
Anti-TKS5 (SH3 #4) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Adaptor protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 and PX domains 2A, SH3 multiple domains 1, SH3 multiple domains protein 1, five SH3 domains
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3PXD2A(9644)
Description générale
Tks5 (previously known as Fish), is a large scaffolding protein with one amino-terminal PX domain and five SH3 domains. It is cytoplasmic in normal fibroblasts. In Src-transformed cells, Tks5 localizes to podosomes. The coexpression of Tks5 and constitutively active Src in epithelial cancer cells resulted in the appearance of podosomes/invadopodia. Cells with reduced Tks5 expression are poorly invasive through matrigel. Tks5 is expressed and localized to podosomes/invadopodia in some invasive human cancer cell lines and tumor tissue, particularly breast cancers and melanomas. Thus, Tks5 appears to be required for podosome/invadopodia formation and for invasion of some cancer cells.
Immunogène
Recombinant Protein, aa: 833-892
Épitope : 833-892 aa
Application
Anti-TKS5 (SH3 #4) Antibody is an antibody against TKS5 (SH3 #4) for use in IC.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Evaluated by immunocytochemistry on mouse 3T3-Src(Y527F) cells.
Description de la cible
130-150 kDa Uncharacterized bands(s) may be observed in some cell lysates.
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Purifié dans un tampon Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM avec 0,05 % de NaN3.
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lidia Chellini et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 81, 17-33 (2018-10-28)
The invasive phenotype of serous ovarian cancer (SOC) cells is linked to the formation of actin-based protrusions, invadopodia, operating extracellular matrix (ECM) degradation and metastatic spread. Growth factor receptors might cause engagement of integrin-related proteins, like the polarity protein IQ-domain
Olivia R Grafinger et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-25)
Malignant cancer cells can invade extracellular matrix (ECM) through the formation of F-actin-rich subcellular structures termed invadopodia. ECM degradation at invadopodia is mediated by matrix metalloproteinases (MMPs), and recent findings indicate that membrane-anchored membrane type 1-matrix metalloproteinase (MT1-MMP, also known
Cameron P Bracken et al.
The EMBO journal, 33(18), 2040-2056 (2014-07-30)
The microRNAs of the miR-200 family maintain the central characteristics of epithelia and inhibit tumor cell motility and invasiveness. Using the Ago-HITS-CLIP technology for transcriptome-wide identification of direct microRNA targets in living cells, along with extensive validation to verify the
Pilar Cejudo-Martin et al.
PloS one, 9(9), e107674-e107674 (2014-09-27)
Tks5 is a scaffold protein and Src substrate involved in cell migration and matrix degradation through its essential role in invadosome formation and function. We have previously described that Tks5 is fundamental for zebrafish neural crest cell migration in vivo.
Helene H Jensen et al.
PloS one, 10(11), e0141871-e0141871 (2015-11-05)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) is a bacterial pathogen that infects the epithelial lining of the small intestine and causes diarrhea. Upon attachment to the intestinal epithelium, EPEC uses a Type III Secretion System to inject its own high affinity receptor