07-760-I
Anti-phospho-eIF-2α (Ser51)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit, Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha, eIF-2-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer51)
Informations sur le gène
Drosophila melanogaster ... Eif2Alpha(32617)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eIF-2 (Ser51) in HeLa treated with Calyculin A cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1