Principaux documents
06-543
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-FAK
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, hamster, mouse, rat
Ne doit pas réagir avec
avian
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Description générale
La kinase d'adhérence focale (FAK) est une NRTK ("non receptor protein tyrosine kinase") qui sert de substrat à Src et qui constitue un élément essentiel de la signalisation par les intégrines. La FAK joue un rôle central dans la propagation, la différenciation, la migration et la mort des cellules, et dans l'accélération de la transition de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire. La FAK peut être régulée par phosphorylation de multiples résidus de tyrosine et de sérine. La phosphorylation de la tyrosine est généralement associée à une régulation positive et à une accélération de la croissance ; une déphosphorylation de ces sites se produit cependant lorsque les cellules entrent en mitose (phase M du cycle cellulaire). En revanche, la phosphorylation de la sérine reste élevée voire augmente lorsque les cellules entrent en mitose, et pourrait jouer un rôle dans le désassemblage de l'adhérence focale. La FAK et ses états de phosphorylation ont été impliqués dans la croissance indépendante de l'adhérence et dans la survie de métastases cancéreuses et de cellules tumorales. De plus, de récents éléments indiquent que l'augmentation de l'activité FAK dans les cellules de carcinome humain est associée à un potentiel invasif accru. Son rôle central dans la formation et la progression des tumeurs fait de la FAK une cible potentiellement intéressante sur le plan thérapeutique.
Immunogène
Protéine de fusion issue d'un système pGEX contenant les résidus 748-1053 de la FAK humaine
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Immunocytochimie : 10 μg/ml d'un précédent lot ont donné un immunomarquage positif pour la FAK dans des cellules Ref 52 fixées avec 3,7 % de formaldéhyde.
Immunoprécipitation : 4 μg d'un précédent lot ont permis d'immunoprécipiter de la FAK à partir de 500 μg de lysat de cellules 3T3/A31 murines dans du tampon RIPA.
L'utilisation de cet anticorps anti-FAK a été validée en WB, IP et IC pour la détection de la FAK.
Sous-domaine de recherche
Signalisation cytosquelettique
Qualité
Évaluée par western blotting sur des lysats de cellules 3T3/A31 murines ou de cellules A431 humaines dans du tampon RIPA.
Analyse par western blotting : 0,5-2 μg/ml de cet anticorps ont permis de détecter la FAK dans des lysats de cellules 3T3/A31 murines dans du tampon RIPA et, précédemment, dans un lysat de cellules A431 humaines dans du tampon RIPA.
Description de la cible
125 kDa
Liaison
Remplace : 04-591
Forme physique
Format : Purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée dans un tampon contenant du tampon de conservation (Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, NaCl 0,15 mM et 0,05 % d'azoture de sodium). Stocker à -20 °C.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Focal adhesion kinase-dependent regulation of adhesive forces involves vinculin recruitment to focal adhesions.
David W Dumbauld,Kristin E Michael,Steven K Hanks,Andres J Garcia
Biology of the Cell null
c-Yes regulates cell adhesion at the blood-testis barrier and the apical ectoplasmic specialization in the seminiferous epithelium of rat testes.
Xiang Xiao,Dolores D Mruk,Will M Lee,C Yan Cheng
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Focal adhesion kinase modulates radial glia-dependent neuronal migration through connexin-26.
Valiente, M; Ciceri, G; Rico, B; Marin, O
The Journal of Neuroscience null
J Grossmann et al.
Gastroenterology, 120(1), 79-88 (2001-02-24)
Purified intestinal epithelial cells die of detachment-induced apoptosis due to loss of cell anchorage during isolation. Anchorage-dependent cells form focal adhesions, sites of enhanced cell-matrix attachment that confer survival signals. Focal adhesion kinase (FAK), a component of the focal adhesion
M Zabe et al.
The Journal of biological chemistry, 276(18), 14704-14709 (2001-03-30)
The plasma membrane Ca(2+)-ATPase (PMCA) plays an essential role in maintaining low cytosolic Ca(2+) in resting platelets. During platelet activation PMCA is phosphorylated transiently on tyrosine residues resulting in inhibition of the pump that enhances elevation of Ca(2+). Tyrosine phosphorylation