A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4.47, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
173
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4.47, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
125 kDa
La kinase d'adhérence focale (FAK) est une protéine-tyrosine kinase cytoplasmique qui joue un rôle important dans les voies de transduction du signal médiées par les intégrines. L'adhérence cellulaire médiée par les intégrines provoque l'activation de la FAK et la phosphorylation de la tyrosine ; la FAK est localisée avec les intégrines et d'autres protéines du cytosquelette dans les contacts focaux dans diverses cellules adhérentes. Il a été proposé que les interactions physiques de la FAK avec le domaine cytoplasmique des intégrines, et avec les protéines cytosquelettiques que sont la taline, la paxilline et/ou la tensine, jouent un rôle essentiel dans l'activation de la FAK en facilitant son oligomérisation et sa transphosphorylation. La phosphorylation de la tyrosine par la FAK augmente rapidement lorsque cette dernière est stimulée par diverses molécules de signalisation, notamment celles qui régulent le développement embryonnaire, la prolifération cellulaire, la migration et l'apoptose, et il existe une forte demande pour des méthodes d'étude efficaces.
Immunogen
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 1-423 de la FAK (kinase d'adhérence focale) humaine ; spécifique de la p125FAK.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Signalisation
L'anticorps anti-FAK, clone 4.47, est un anticorps dirigé contre la FAK destiné aux analyses par IC, IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation cytosquelettique
Signalisation cytosquelettique
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la protéine p125FAK ; ne provoque pas de réaction croisée avec Pyk-2.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée par immuno-affinité avec de la protéine G dans de la Tris-glycine 0,2 M à pH 7,4, du NaCl 0,15 M, de l'EDTA 0,1 mM, et 0,05 % d'azoture de sodium, avant addition de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblot sur des lysats de cellules 3T3/A31, PC-12, Hep-G2, SW 620 ou Jurkat obtenu dans du tampon RIPA.
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace : 04-591
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1