Key Documents
05-417
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-paxilline, clone 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
FLJ16691, paxillin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H11, monoclonal
Espèces réactives
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Description générale
La paxilline, une protéine d'échafaudage localisée au niveau des sites d'adhérence focale, est phosphorylée au niveau de plusieurs résidus de tyrosine en réponse à diverses stimulations, notamment la stimulation des intégrines, la stimulation des facteurs de croissance et la transformation oncogénique (v-Src, v-Crk et BCR/ABL). La paxilline se lie à de nombreuses autres protéines d'adhérence focale, notamment la FAK, la vinculine, la taline et la tensine. Par conséquent, la paxilline et sa phosphorylation de tyrosine contribuent à réguler la dynamique des adhérences focales et du cytosquelette d'actine, déterminant ainsi les caractéristiques de morphologie et de migration cellulaires de la cellule. La paxilline est principalement phosphorylée au niveau des tyrosines 31 et 118 (Tyr31 et Tyr118). Il est intéressant de noter que la vinculine et la FAK se lient à des sites qui se chevauchent sur la paxilline. De plus, on observe une augmentation de la phosphorylation de la paxilline au niveau de Tyr118 dans les cellules vinculine (-/-) et vinculine Y822F. L'expression de la paxilline Y31F/Y118F rétablit l'apoptose et inhibe l'activité de Erk.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la paxilline.
La réactivité croisée avec d'autres espèces n'a pas été testée.
Immunogène
Protéine de fusion GST contenant de la paxilline humaine complète. Clone 5H11.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Immunoprécipitation :
une quantité de 4 µg d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter la paxilline à partir de 500 µg de lysat de cellules 3T3/A31 obtenu dans un tampon RIPA.
Immunocytochimie :
une concentration de 5 à 10 µg/ml d'un précédent lot a donné un immunomarquage positif pour la paxilline dans des cellules REF 52 (fibroblastes d'embryons de rat) fixées avec 3,7 % de paraformaldéhyde pendant 5 minutes.
L'anticorps anti-paxilline, clone 5H11, est un anticorps dirigé contre la paxilline pour une utilisation en IC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de fibroblastes 3T3/A31 obtenus dans un tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-2 µg/ml de ce lot a permis de détecter la paxilline dans des lysats de fibroblastes 3T3/A31 obtenus dans un tampon RIPA.
Description de la cible
68 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-581
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium. À conserver à -20 °C.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lamin A/C and emerin regulate MKL1-SRF activity by modulating actin dynamics.
Ho, CY; Jaalouk, DE; Vartiainen, MK; Lammerding, J
Nature null
Hsp27 inhibits sublethal, Src-mediated renal epithelial cell injury.
Havasi A, Wang Z, Gall JM, Spaderna M, Suri V, Canlas E, Martin JL, Schwartz JH, Borkan SC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Yuan Wang et al.
Scientific reports, 6, 24111-24111 (2016-04-08)
Promoting endothelial cell (EC) migration is important not only for therapeutic angiogenesis, but also for accelerating re-endothelialization after vessel injury. Several recent studies have shown that inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) may promote EC migration and angiogenesis by
Lisa A Staudinger et al.
Biology open, 2(11), 1148-1159 (2013-11-19)
Collagen degradation by phagocytosis is essential for physiological collagen turnover and connective tissue homeostasis. The rate limiting step of phagocytosis is the binding of specific adhesion receptors, which include the integrins and discoidin domain receptors (DDR), to fibrillar collagen. While
Hooi Ching Lim et al.
Molecular cancer, 14, 15-15 (2015-01-28)
Cell surface proteoglycans interact with numerous regulators of cell behavior through their glycosaminoglycan chains. The syndecan family of transmembrane proteoglycans are virtually ubiquitous cell surface receptors that are implicated in the progression of some tumors, including breast carcinoma. This may