Principaux documents
05-157
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1B3B9
Synonyme(s) :
Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 2, MAPK 2, Mitogen-activated protein kinase 2, extracellular signal-regulated kinase-2, mitogen-activated protein kinase 1, protein tyrosine kinase ERK2.
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-MAP kinase 2/Erk2, clone 1B3B9, clone 1B3B9, Upstate®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B3B9, monoclonal
Espèces réactives
avian, mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La protéine ERK2 est activée par MEK2, qui phosphoryle les résidus thréonine 183 et tyrosine 185 à proximité. ERK2 est une sérine/thréonine kinase qui phosphoryle MAP2 et la protéine basique de la myéline. Cette kinase est un composant proximal important de la voie des MAP kinases, impliquée dans la transmission des signaux provenant des facteurs de croissance, des neurotransmetteurs et des hormones à la surface des cellules et à destination des événements transcriptionnels se déroulant dans le noyau.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la MAP kinase codée par le gène mapk, Mr 42 kDa.
La réactivité croisée vis-à-vis des autres espèces n'est pas connue.
Immunogène
MAP kinase murine recombinante purifiée par HPLC. Clone 1B3B9
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Immunoprécipitation :
4 μg d'un précédent lot ont permis d'immunoprécipiter de la MAP kinase 2/Erk2 à partir d'un lysat de cellules 3T3 de souris dans du tampon RIPA. Faire bouillir le lysat cellulaire et le laisser refroidir avant ajout de l'anticorps, car cet anticorps ne se fixe qu'à la MAP kinase dénaturée.
L'anticorps anti-MAP kinase 2/Erk2, clone 1B3B9, est un anticorps dirigé contre la MAP kinase 2/Erk2 et destiné à l'IP et le WB.
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Qualité
Évaluée en routine sur des lysats obtenus dans du tampon RIPA de cellules de carcinome A431 humain, des fibroblastes 3T3 de souris ou des cellules L6 de rat.
Analyse par western blotting :
0,5-2 µg/ml de ce lot ont permis de détecter la MAP kinase 2/Erk2 présente dans des lysats de cellules de carcinome A431 humain obtenus dans du tampon RIPA. Un précédent lot a permis de détecter la MAP kinase présente dans des fibroblastes 3T3 de souris et des cellules L6 de rat.
Description de la cible
42 kDa
Liaison
Remplace : 04-349
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Purifié
IgG2a monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium. Conserver à l'état congelé à -20 °C, et éviter les cycles de congélation-décongélation.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reversion of Ras- and phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase C-mediated transformation of NIH 3T3 cells by a dominant interfering mutant of protein kinase C lambda is accompanied by the loss of constitutive nuclear mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase activity.
Bjorkoy, G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 11557-11565 (1997)
Cytosolic phospholipase A2 is phosphorylated in collagen- and thrombin-stimulated human platelets independent of protein kinase C and mitogen-activated protein kinase.
Borsch-Haubold, A G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 25885-25892 (1995)
Hitoshi Sase et al.
Journal of cell science, 122(Pt 18), 3303-3311 (2009-08-27)
Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2) plays crucial roles in vasculogenesis, a process involving cell proliferation, migration and differentiation. However, the molecular mechanism by which VEGFR2 signaling directs vascular endothelial differentiation of VEGFR2(+) mesodermal progenitors is not well understood.
Mitogen-activated protein kinase modulates ethanol inhibition of cell adhesion mediated by the L1 neural cell adhesion molecule.
Dou, X; Wilkemeyer, MF; Menkari, CE; Parnell, SE; Sulik, KK; Charness, ME
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Kirsten Hattermann et al.
eLife, 5, e10820-e10820 (2016-01-23)
The transmembrane chemokines CX3CL1/fractalkine and CXCL16 are widely expressed in different types of tumors, often without an appropriate expression of their classical receptors. We observed that receptor-negative cancer cells could be stimulated by the soluble chemokines. Searching for alternative receptors