05-1106
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2
clone 1-2, from mouse, purified by affinity chromatography
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-2, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGF1R(3480)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal Staining of IGF Monoclonal Antibody: Placenta
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1-2 µg/mL for 2 hours at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Apoptosis & Cancer
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IGF-1 Receptor beta on 10 μg of C2C12 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
C2C12 Cell Lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable