05-1078
Anti-STAT3 Antibody, clone 18F7.1
clone 18F7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Acute-phase response factor
DNA-binding protein APRF
signal transducer and activator of transcription 3
signal transducer and activator of transcription 3
(acute-phase response factor)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18F7.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable