Principaux documents
04-921
Sigma-Aldrich
Anti-GluR6/7 Antibody, clone NL9, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-EAA4, Anti-GLR6, Anti-GLUK6, Anti-GLUR6, Anti-GluK2, Anti-MRT6, Anti-NEDLAS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NL904, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIK2(2898)
Spécificité
Recognizes GluR6/7.
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 894-908 (C-terminus) of rat GluR6. The immunizing sequence is identical in human.
Application
&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert.
Description de la cible
115 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-921
Forme physique
aucun
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mapping the Ligand Binding Sites of Kainate Receptors: Molecular Determinants of Subunit-Selective Binding of the Antagonist [3H]UBP310.
Atlason PT, Scholefield CL, Eaves RJ, Mayo-Martin MB, Jane DE, Molnar E
Molecular Pharmacology null
Evidence for a role of glutamate as an efferent transmitter in taste buds.
Vandenbeuch A, Tizzano M, Anderson CB, Stone LM, Goldberg D, Kinnamon SC
BMC Neuroscience null
Gerti Beliu et al.
Communications biology, 2, 261-261 (2019-07-26)
Genetic code expansion (GCE) technology allows the specific incorporation of functionalized noncanonical amino acids (ncAAs) into proteins. Here, we investigated the Diels-Alder reaction between trans-cyclooct-2-ene (TCO)-modified ncAAs, and 22 known and novel 1,2,4,5-tetrazine-dye conjugates spanning the entire visible wavelength range.
James A Daniel et al.
eLife, 6 (2017-06-10)
SUMO1-conjugation of proteins at neuronal synapses is considered to be a major post-translational regulatory process in nerve cell and synapse function, but the published evidence for SUMO1-conjugation at synapses is contradictory. We employed multiple genetic mouse models for stringently controlled
Qiu-Ju Zhu et al.
FEBS letters, 586(9), 1259-1264 (2012-04-10)
Protein SUMOylation has been implicated in the pathogenesis of ischemic stroke. However, the underlying mechanisms remain unclear. Here, we found that global brain ischemia evokes a sustained elevation of GluK2 SUMOylation in the rat hippocampal CA1 region. Over-expression of wild-type