Key Documents
V-043
Supelco
Vitamin K2 (MK-7)-13C6 solution
10 μg/mL in acetonitrile, reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4013C6H64O2
Poids moléculaire :
654.96
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
10 μg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup