Merck
C-142
Acide cannabigérolique solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
CBGA solution
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
General description
Cette solution certifiée de la gamme des Certified Spiking Solutions® peut être utilisée pour le dosage par HPLC, LC/MS ou GC/MS du CBGA en recherche pharmaceutique, en toxicologie médicolégale ainsi que pour les tests d'activité ou les profils d'impuretés du cannabis. Les matériaux de référence certifiés (MRC) en solution Cerilliant de cannabinoïdes se présentent sous la forme d'une solution quantitative, commode, exemptée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis et portant un numéro TK pour les clients canadiens.
L'acide cannabigérolique (CBGA), l'un des principaux cannabinoïdes, appartient à la catégorie des composés terpénophénoliques en C21. L'acide cannabigérolique (CBGA), un cannabinoïde non psychoactif, est le précurseur des cannabinoïdes THCA, CBDA et CBCA présents dans le cannabis. L'acide cannabigérolique serait efficace dans le traitement du cancer et de la schizophrénie.
Application
Ce matériau de référence certifié (MRC) en solution peut aussi être utilisé comme suit :
  • multi-analyse de 11 cannabinoïdes par HPLC-UV dans de la biomasse et des extraits de différentes variétés de cannabis, selon la Directive tripartite de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation) concernant la validation des méthodes d'analyse.
  • quantification de huit cannabinoïdes dans de la matière végétale de cannabis par chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détecteur à barrette de diodes (DAD)
  • détermination de huit cannabinoïdes dans des échantillons de chanvre par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC) avec détection UV.
  • extraction de neuf cannabinoïdes à partir d'échantillons d'aliments et de boissons contenant comme ingrédients des graines, de l'huile et de la farine de chanvre, suivie de leur analyse par chromatographie en phase liquide - ionisation par électronébulisation - spectrométrie de masse en tandem avec piège à ions quadripolaire (LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS).
  • analyse par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (GC-MS) de dix principaux cannabinoïdes issus d'inflorescences de chanvre après dérivatisation par silylation et estérification.
  • association d'une détection UV et par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) à de la chromatographie en phase liquide (LC) pour analyser les principaux cannabinoïdes dans 13 différents produits du commerce riches en cannabidiol.
Features and Benefits
  • Produit entièrement caractérisé avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034.
  • Produit accompagné d'un certificat d'analyse complet couvrant la stabilité, l'homogénéité, l'exactitude de la concentration, l'incertitude et la traçabilité.
  • Produit testé rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation.
  • Produit préparé par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale.
  • Produit scellé à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation.
  • Produit fourni sous un format pratique et exempt de DEA pour améliorer l'efficacité du laboratoire.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup